Stampa…
Potassium oxonate 97.5%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
168530250 168531000
ACRO168530250EA 109 EUR
ACRO168530250 ACRO168531000
Potassium oxonate 97.5%
Potassium oxonate
Appearance: White Crystalline powder
Formula: C₄H₃N₃O₄
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010565
CAS Number: 2207-75-2
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.50 %