Stampa…
(E)-4-Phenylbut-3-enoic acid 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: trans-Styrylacetic acid, trans-4-Phenylbut-3-enoic acid, trans-4-Phenyl-3-butenoic acid
168100100 168100010
ACRO168100100EA 184 EUR
ACRO168100100 ACRO168100010
(E)-4-Phenylbut-3-enoic acid 96%
(E)-4-Phenylbut-3-enoic acid
CAS No.: 1914-58-5
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Peso molecolare: 162,188 g/mol
Punto di fusione: 82…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002783
CAS Number: 1914-58-5
Visualizza i codici
Appearance White to yellow-brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 88 °C
HPLC ≥95 %