Stampa…
2-(2-Pyridyl)benzimidazole 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: AI-4-88
167950050 167950100
ACRO167950050EA 62.7 EUR
ACRO167950050 ACRO167950100
2-(2-Pyridyl)benzimidazole 99%
2-(2-Pyridyl)benzimidazole
Appearance: Yellow to brown Powder
Formula: C₁₂H₉N₃
Peso molecolare: 195,23 g/mol
Punto di fusione: 220…225 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005586
CAS Number: 1137-68-4
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 225 °C
HPLC ≥98.5 %