Stampa…
N-Carbethoxy-4-piperidone 98.5+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
167240100 167240500 167242500
ACRO167240100EA 27.2 EUR
ACRO167240100 ACRO167240500 ACRO167242500
N-Carbethoxy-4-piperidone 98.5+%
N-Carbethoxy-4-piperidone
CAS No.: 29976-53-2
Formula: C₈H₁₃NO₃
Punto di ebollizione: 95…98 °C (1 mmHg)
Densità: 1,135 g/cm³
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006188
CAS Number: 29976-53-2
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4740 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Density (20°C) 1.13 to 1.14 kg/l
GC ≥98.50 %