Stampa…
5-Bromothiophene-2-carbaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
166650250 166650050 166651000
ACRO166650250EA 141 EUR
ACRO166650250 ACRO166650050 ACRO166651000
5-Bromothiophene-2-carbaldehyde 97%
5-Bromothiophene-2-carbaldehyde
Formula: C₅H₃BrOS
Peso molecolare: 191,05 g/mol
Densità: 1,61 g/cm³
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005432
CAS Number: 4701-17-1
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6380 to 1.6410 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %