Stampa…
2-(3-Chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
166040050 166040250
ACRO166040050EA 50.8 EUR
ACRO166040050 ACRO166040250
2-(3-Chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane 97%
2-(3-Chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula: C₇H₁₃ClO₂
Punto di ebollizione: 73…76 °C (7 mmHg)
Densità: 1,09 g/cm³
Flash Pt: 72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003217
CAS Number: 5978-08-5
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %