Stampa…
N-Ethylcarbazole-3-carboxaldehyde 94% tech.
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Formyl-N-ethylcarbazole
166030250 166031000 166035000
ACRO166030250EA 102 EUR
ACRO166030250 ACRO166031000 ACRO166035000
N-Ethylcarbazole-3-carboxaldehyde 94% tech.
N-Ethylcarbazole-3-carboxaldehyde
CAS No.: 7570-45-8
Formula: C₁₅H₁₃NO
Peso molecolare: 223,28 g/mol
Punto di fusione: 85…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004963
CAS Number: 7570-45-8
Visualizza i codici
Appearance Yellow to ochre Crystalline powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 91 °C
HPLC ≥92 %