Stampa…
(±)-2,3-Epoxypropyl methacrylate 97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Oxiran-2-ylmethyl methacrylate, Glycidyl methacrylate
165891000 165895000 165890025
ACRO165891000EA 34.1 EUR
ACRO165891000 ACRO165895000 ACRO165890025
(±)-2,3-Epoxypropyl methacrylate 97% stabilizzato
(±)-2,3-Epoxypropyl methacrylate
Formula: C₇H₁₀O₃
Peso molecolare: 142,15 g/mol
Punto di ebollizione: 189 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –41 °C
Densità: 1,07 g/cm³
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005137
CAS Number: 106-91-2
UN: 2922
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤30 APHA
Stabilizer 50 to 150 ppm MEHQ
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Lead (Pb) ≤0.002 %
Nickel (Ni) ≤0.002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.025 % (in water)