Stampa…
Isopentyl nitrite (mixed isomers ) 97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
165701000 165705000 165700025
ACRO165701000EA 62.1 EUR
ACRO165701000 ACRO165705000 ACRO165700025
Isopentyl nitrite (mixed isomers ) 97% stabilizzato
Isopentyl nitrite (mixed isomers )
Formula: C₅H₁₁NO₂
Punto di ebollizione: 96…99 °C (760 mmHg)
Densità: 0,87 g/cm³
Flash Pt: 10 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002057
CAS Number: 110-46-3
UN: 1113
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.2 % Sodium carbonate
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm