Stampa…
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres) 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Hexahydro-4-methylphthalic anhydride
165390025 165395000
ACRO165390025EA 416 EUR
ACRO165390025 ACRO165395000
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres) 98%
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres)
Formula: C₉H₁₂O₃
Peso molecolare: 168,19 g/mol
Punto di ebollizione: 120 °C (1mbar)
Punto di fusione: –29 °C
Densità: 1,16 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005927
CAS Number: 19438-60-9
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4764 to 1.4784 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤100 APHA