5-Nitro-2-furaldehyde diacetate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
165131000
165130025
165135000
ACRO165131000EA
30.9
EUR
ACRO165131000
ACRO165130025
ACRO165135000
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate 98%
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate
CAS No.: 92-55-7
Formula:
C₉H₉NO₇ Punto di fusione: 89…93 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003244 CAS Number: 92-55-7 |
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 89 to 93 °C |
GC | ≥97.5 % |