Stampa…
5-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene 98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
164860250 164865000 164860025
ACRO164860250EA 37.7 EUR
ACRO164860250 ACRO164865000 ACRO164860025
5-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene 98% stabilizzato
5-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene
CAS No.: 3048-64-4
Formula: C₉H₁₂
Punto di ebollizione: 141 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –80 °C
Flash Pt: 27 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00080691
CAS Number: 3048-64-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4820 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA
Stabilizer 100 to 200 ppm t-Butylcatechol