Stampa…
1-Acetyladamantane 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Adamantyl Methyl Ketone, Methyl 1-Adamantyl Ketone
164740010 164740050 164740250
ACRO164740010EA 27.1 EUR
ACRO164740010 ACRO164740050 ACRO164740250
1-Acetyladamantane 99%
1-Acetyladamantane
Appearance: White Crystalline powder
Formula: C₁₂H₁₈O
Peso molecolare: 178,28 g/mol
Punto di fusione: 53…55 °C
Flash Pt: 108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074739
CAS Number: 1660-04-4
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 55 °C
GC ≥98.5 %