Stampa…
Olio silicone, 475 -525 mm²/s (25°C) Melting point_boiling point apparatuses
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Polyphenyl-methylsiloxane
163850010 163855000 163850025
ACRO163850010EA 197 EUR
ACRO163850010 ACRO163855000 ACRO163850025
Olio silicone, 475 -525 mm²/s (25°C) Melting point_boiling point apparatuses
Olio silicone
Punto di fusione: –50 °C
Densità: 0.96
Flash Pt: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00132673
CAS Number: 68083-14-7