Stampa…
5-Acetoxymethylfurfural 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
163400020 163400100
ACRO163400020EA 42.2 EUR
ACRO163400020 ACRO163400100
5-Acetoxymethylfurfural 97%
5-Acetoxymethylfurfural
Appearance: White to beige to brown Powder or crystals and/or chunks
Formula: C₈H₈O₄
Punto di fusione: 52…56 °C
Flash Pt: 107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003233
CAS Number: 10551-58-3
Visualizza i codici
Appearance White to beige to brown Powder or crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 56 °C
GC ≥96.0 %