Stampa…
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
162130050 162130250 162131000
ACRO162130050EA 50.6 EUR
ACRO162130050 ACRO162130250 ACRO162131000
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride 97%
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride
CAS No.: 3739-94-4
Formula: C₇H₃Cl₂NO₂
Punto di ebollizione: 284 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 57…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006289
CAS Number: 3739-94-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
Titration RCOCl ≥96.0 %