Stampa…
Methyl-2,2,2-trichloroacetimidate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2,2,2-trichloroacetimidate
160930250 160931000
ACRO160930250EA 112 EUR
ACRO160930250 ACRO160931000
Methyl-2,2,2-trichloroacetimidate 98%
Methyl-2,2,2-trichloroacetimidate
CAS No.: 2533-69-9
Formula: C₃H₄Cl₃NO
Peso molecolare: 176,421 g/mol
Punto di ebollizione: 148…149 °C (760 mmHg)
Densità: 1,42 g/cm³
Flash Pt: 74 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001759
CAS Number: 2533-69-9
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %