Stampa…
3-Butenoic acid 90% tech. non stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
158830250 158831000
ACRO158830250EA 94.9 EUR
ACRO158830250 ACRO158831000
3-Butenoic acid 90% tech. non stabilizzato
3-Butenoic acid
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formula: C₄H₆O₂
Punto di ebollizione: 163 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –39 °C
Densità: 1,01 g/cm³
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002782
CAS Number: 625-38-7
UN: 3265
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %