Stampa…
Succinamic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
158730050 158731000
ACRO158730050EA 24.5 EUR
ACRO158730050 ACRO158731000
Succinamic acid 97%
Succinamic acid
Appearance: White Crystalline powder or needles
Formula: C₄H₇NO₃
Peso molecolare: 117,104 g/mol
Punto di fusione: 153…157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008041
CAS Number: 638-32-4
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 157 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤0.003 %