Stampa…
2-Piperidineethanol 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(2-Hydroxyethyl)piperidine
157611000 157615000 157610050
ACRO157611000EA 227 EUR
ACRO157611000 ACRO157615000 ACRO157610050
2-Piperidineethanol 95%
2-Piperidineethanol
Appearance: White to light yellow Low melting crystalline solid
Formula: C₇H₁₅NO
Peso molecolare: 129,20 g/mol
Punto di ebollizione: 234 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 38…43 °C
Densità: 1,01 g/cm³
Flash Pt: 102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005989
CAS Number: 1484-84-0
UN: 3259
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 43 °C
GC ≥94 %