Stampa…
Tris(2-butoxyethyl)phosphate 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Tris(2-butoxyethyl) phosphate, Phosphoric Acid Tris(2-butoxyethyl) Ester
157240050 157241000 157245000
ACRO157240050EA 20.5 EUR
ACRO157240050 ACRO157241000 ACRO157245000
Tris(2-butoxyethyl)phosphate 95%
Tris(2-butoxyethyl)phosphate
CAS No.: 78-51-3
Formula: C₁₈H₃₉O₇P
Peso molecolare: 398,48 g/mol
Punto di ebollizione: 215…228 °C (4 mmHg)
Densità: 1 g/cm³
Flash Pt: 132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009456
CAS Number: 78-51-3
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure