Stampa…
2-(4-Aminophenyl)ethylamine 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
153840050 153840100
ACRO153840050EA 129 EUR
ACRO153840050 ACRO153840100
2-(4-Aminophenyl)ethylamine 95%
2-(4-Aminophenyl)ethylamine
Appearance: Clear light yellow to brown-yellow Viscous liquid
Formula: C₈H₁₂N₂
Punto di ebollizione: 103 °C (,3 mmHg)
Punto di fusione: 28 °C
Densità: 1,057 g/cm³
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008194
CAS Number: 13472-00-9
UN: 3259
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorlesss to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5890 to 1.5930 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %