4-Methoxy-3-buten-2-one 90% tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
153390100
153390500
ACRO153390100EA
44.4
EUR
ACRO153390100
ACRO153390500
4-Methoxy-3-buten-2-one 90% tech.
4-Methoxy-3-buten-2-one
Appearance: Clear yellow Liquid
Formula:
C₅H₈O₂ Punto di ebollizione: 200 °C (760 mmHg) Densità: 0,98 g/cm³ Flash Pt: 63 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00008778 CAS Number: 4652-27-1 |
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥88 % |