Acid red 27 85%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 915-67-3
Formula:
C₂₀H₁₄N₂O₁₀S₃ Punto di fusione: 218…220 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004076 CAS Number: 915-67-3 |
Appearance | Dark red-brown to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrophotometry | ≥80 % |
HPLC | ≥97.5 % |