Stampa…
1-Adamantanecarbonyl chloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
152480050 152480250
ACRO152480050EA 41.2 EUR
ACRO152480050 ACRO152480250
1-Adamantanecarbonyl chloride 97%
1-Adamantanecarbonyl chloride
Appearance: White to off-white Crystalline solid
Formula: C₁₁H₁₅ClO
Punto di ebollizione: 135…136 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 48…52 °C
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074724
CAS Number: 2094-72-6
UN: 1759
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
Titration RCOCl ≥96.0 %