Stampa…
Triethyl-4-phosphonocrotonate predominantly trans 92%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
152120500 152120100
ACRO152120500EA 303 EUR
ACRO152120500 ACRO152120100
Triethyl-4-phosphonocrotonate predominantly trans 92%
Triethyl-4-phosphonocrotonate
Appearance: Clear light yellow Liquid
Formula: C₁₀H₁₉O₅P
Punto di ebollizione: 133…135 °C (,4 mmHg)
Densità: 1,12 g/cm³
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009192
CAS Number: 10236-14-3
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4525 to 1.4555 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %