Stampa…
Trisodium 2-(4-Sulphophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonate (SPADNS) indicator grade
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
151570100 151570250 151571000
ACRO151570100EA 32.6 EUR
ACRO151570100 ACRO151570250 ACRO151571000
Trisodium 2-(4-Sulphophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonate (SPADNS) indicator grade
Trisodium 2-(4-Sulphophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonate (SPADNS)
CAS No.: 23647-14-5
Formula: C₁₆H₁₂N₂O₁₁S₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003952
CAS Number: 23647-14-5
Visualizza i codici
Appearance Dark red-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -20° to -28° (20°C, 589 nm) (C=1 in MeOH)