Stampa…
Cresol red sodium salt, solubile nell'acqua, puro Indicatore
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
151390050 151390250
ACRO151390050EA 27.7 EUR
ACRO151390050 ACRO151390250
Cresol red sodium salt, solubile nell'acqua, puro Indicatore
Cresol red sodium salt
Formula: C₂₁H₁₇NaO₅S
Punto di fusione: 250 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001618
CAS Number: 62625-29-0
Visualizza i codici
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in water) Clear
Visual transition interval from pH 7.0 (yellow) to pH 8.8 (purple)