Stampa…
trans-β-Methylstyrene 97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: trans-Propenylbenzene, trans-1-Phenyl-1-propene
150150100 150150010 150150500
ACRO150150100EA 152 EUR
ACRO150150100 ACRO150150010 ACRO150150500
trans-β-Methylstyrene 97% stabilizzato
trans-beta-Methylstyrene
CAS No.: 873-66-5
Formula: C₉H₁₀
Peso molecolare: 118,18 g/mol
Punto di ebollizione: 175 °C (760 mmHg)
Densità: 0,911 g/cm³
Flash Pt: 58 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009280
CAS Number: 873-66-5
UN: 3295
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.01 % BHT