Stampa…
5-Norbornene-2-carboxaldehyde (endo + exo mixture) 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxaldehyde
149100250 149101000 149100050
ACRO149100250EA 64.5 EUR
ACRO149100250 ACRO149101000 ACRO149100050
5-Norbornene-2-carboxaldehyde (endo + exo mixture) 95%
5-Norbornene-2-carboxaldehyde
CAS No.: 5453-80-5
Formula: C₈H₁₀O
Peso molecolare: 122,17 g/mol
Punto di ebollizione: 67…70 °C (12 mmHg)
Densità: 1,018 g/cm³
Flash Pt: 50,6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167568
CAS Number: 5453-80-5
UN: 1989
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %