Stampa…
Methyl-1-methylcyclopropyl ketone 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
147630050 147630250
ACRO147630050EA 68.8 EUR
ACRO147630050 ACRO147630250
Methyl-1-methylcyclopropyl ketone 95%
Methyl-1-methylcyclopropyl ketone
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formula: C₆H₁₀O
Punto di ebollizione: 125…128 °C (760 mmHg)
Densità: 0,895 g/cm³
Flash Pt: 24 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010245
CAS Number: 1567-75-5
UN: 1224
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %