Stampa…
2-(Bromoacetyl)naphthalene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: α-Bromo-2'-acetonaphthone, 2-Bromo-2'-acetonaphthone
147480100 147480500
ACRO147480100EA 62.7 EUR
ACRO147480100 ACRO147480500
2-(Bromoacetyl)naphthalene 98%
2-(Bromoacetyl)naphthalene
Formula: C₁₂H₉BrO
Peso molecolare: 249,11 g/mol
Punto di fusione: 82…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004109
CAS Number: 613-54-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Brown-purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 85 °C
GC ≥97.5 %