Stampa…
Pivalonitrile 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
140030250 140031000
ACRO140030250EA 58.5 EUR
ACRO140030250 ACRO140031000
Pivalonitrile 98%
Pivalonitrile
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula: C₅H₉N
Punto di ebollizione: 105…106 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 15…16 °C
Densità: 0,75 g/cm³
Flash Pt: 4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001847
CAS Number: 630-18-2
UN: 1992
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %