Stampa…
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide, cis-3a,4,7,7a-Tetrahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
138230050 138231000 138232500
ACRO138230050EA 14 EUR
ACRO138230050 ACRO138231000 ACRO138232500
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide 96%
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
CAS No.: 1469-48-3
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,17 g/mol
Punto di fusione: 131…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005880
CAS Number: 1469-48-3
Visualizza i codici
Appearance Yellow to light beige to light brown Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 138 °C
Titration with NaOH ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure