Stampa…
4,5,6,7-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, 3,4,5,6-Tetrahydrophthalic anhydride
138220250 138220050
ACRO138220250EA 308 EUR
ACRO138220250 ACRO138220050
4,5,6,7-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione 98%
4,5,6,7-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione
Appearance: White to cream Crystalline powder
Formula: C₈H₈O₃
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di fusione: 70…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005917
CAS Number: 2426-02-0
UN: 2698
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %