Stampa…
Tetraethylenepentamine, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
138112500 138115000 138110025
ACRO138112500EA 27.4 EUR
ACRO138112500 ACRO138115000 ACRO138110025
Tetraethylenepentamine, grado tecnico
Tetraethylenepentamine
CAS No.: 112-57-2
Formula: C₈H₂₃N₅
Punto di ebollizione: 340 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –40 °C
Densità: 0,99 g/cm³
Flash Pt: 139 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008168
CAS Number: 112-57-2
UN: 2320
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Titration with HCl ≥95.0 %