Stampa…
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 6'-Methoxy-2'-acetonaphthone
134780100 134780010
ACRO134780100EA 102 EUR
ACRO134780100 ACRO134780010
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene 98%
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
CAS No.: 3900-45-6
Formula: C₁₃H₁₂O₂
Peso molecolare: 200.24 g/mol
Punto di fusione: 108…109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021643
CAS Number: 3900-45-6
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 109 °C
GC ≥97.5 %