Stampa…
1-(2-Pyrimidyl)piperazine 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
134320010 134320050
ACRO134320010EA 23.1 EUR
ACRO134320010 ACRO134320050
1-(2-Pyrimidyl)piperazine 98+%
1-(2-Pyrimidyl)piperazine
Appearance: Clear yellow Liquid after melting
Formula: C₈H₁₂N₄
Punto di ebollizione: 96…97 °C (,2 mmHg)
Punto di fusione: 29…36 °C
Densità: 1,07 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040742
CAS Number: 20980-22-7
UN: 3259
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5850 to 1.5880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %