Stampa…
trans-Stilbene oxide 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: trans-2,3-Diphenylethylene Oxide
132780050 132780010 132780250
ACRO132780050EA 85.2 EUR
ACRO132780050 ACRO132780010 ACRO132780250
trans-Stilbene oxide 99%
trans-Stilbene oxide
CAS No.: 1439-07-2
Formula: C₁₄H₁₂O
Peso molecolare: 196,25 g/mol
Punto di fusione: 67…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064311
CAS Number: 1439-07-2
Visualizza i codici
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥98.5 %