2-Pyridylacetic acid hydrochloride 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Appearance: White to beige Crystalline powder or crystals
Formula:
C₇H₇NO₂ Punto di fusione: 135 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012812 CAS Number: 16179-97-8 |
Appearance | White to beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |