Stampa…
(±)-2-Phenylpropanal 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
130860250 130861000 130865000
ACRO130860250EA 24.6 EUR
ACRO130860250 ACRO130861000 ACRO130865000
(±)-2-Phenylpropanal 98%
(±)-2-Phenylpropanal
Formula: C₉H₁₀O
Punto di ebollizione: 202…205 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –60 °C
Densità: 1,011 g/cm³
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006973
CAS Number: 93-53-8
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5160 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %