Stampa…
Pamoic acid 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
129721000 129725000
ACRO129721000EA 55.6 EUR
ACRO129721000 ACRO129725000
Pamoic acid 98+%
Pamoic acid
CAS No.: 130-85-8
Formula: C₂₃H₁₆O₆
Punto di fusione: >300 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004079
CAS Number: 130-85-8
Visualizza i codici
Appearance Yellow to yellow-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH 98.0 to 102.0 %
GC ≥97.0 %
Stabilizer ≤500 ppm BHT