Stampa…
5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 5-Methylthiophene-2-Carbaldehyde, 5-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-Methylthiophene-2-carbaldehyde
127870100 127870500
ACRO127870100EA 81.4 EUR
ACRO127870100 ACRO127870500
5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde 98%
5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
Formula: C₆H₆OS
Peso molecolare: 126,18 g/mol
Densità: 1,18 g/cm³
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005434
CAS Number: 13679-70-4
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5800 to 1.5840 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %