Stampa…
Methyl-2-hydroxyisobutyrate 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-Hydroxyisobutyrate, 2-Hydroxyisobutyric Acid Methyl Ester
126970050 126970500
ACRO126970050EA 36.7 EUR
ACRO126970050 ACRO126970500
Methyl-2-hydroxyisobutyrate 99%
Methyl-2-hydroxyisobutyrate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formula: C₅H₁₀O₃
Peso molecolare: 118,13 g/mol
Punto di ebollizione: 137 °C
Densità: 1,03 g/cm³
Flash Pt: 41 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004457
CAS Number: 2110-78-3
UN: 3272
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %