Acido cloridrico fumante 37% in water, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
124620010
124620025
124620100
124620250
124620011
124620026
124620010.EA
36.4
EUR
124620010.
124620025.
124620100.
124620250.
124620011.
124620026.
Acido cloridrico fumante 37% in water, puro
Acido cloridrico
Formula:
HCl Punto di ebollizione: 110 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –35 °C Densità: 1,18 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS Number: 7647-01-0 UN: 1789 ADR: 8,II |
Appearance | Clear solution |
Color scale | ≤10 APHA |
Titration with NaOH | 35.0 to 39.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Free chlorine | ≤10 ppm (Cl) |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Lead (Pb) | ≤2 ppm |