Stampa…

Benzile cloroformiato 50% (w/w) 3 M in toluene

Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo

Synonyms: CBZ-Cl (Z-Cl)

124495000 124491000
ACRO124495000EA 124 EUR
ACRO124495000 ACRO124491000
Benzile cloroformiato 50% (w/w) 3 M in toluene
Benzile cloroformiato
Formula: C₈H₇ClO₂
Peso molecolare: 170,6 g/mol
Densità: 1,01 g/cm³
Flash Pt: 7 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000640
CAS Number: 501-53-1
UN: 2920
ADR: 8,I

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Clear light yellow to light pink Solution
GC ≥88 %
Refractive index 1.5090 to 1.5130 (20°C, 589 nm)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR