Stampa…
3-(Hydroxymethyl)indole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Indolmethanol, 3-Indolcarbinol, (1H-Indol-3-yl)methanol, Indole-3-methanol, (Indole-3-yl)methanol, 3-Indolemethanol, Indole-3-carbinol
122190050 122190250
ACRO122190050EA 56.2 EUR
ACRO122190050 ACRO122190250
3-(Hydroxymethyl)indole 97%
3-(Hydroxymethyl)indole
Formula: C₉H₉NO
Peso molecolare: 147,18 g/mol
Punto di fusione: 92…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005632
CAS Number: 700-06-1
Visualizza i codici
Appearance Off-white to yellow to light orange Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 100 °C
HPLC ≥96.0 %