1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Appearance: Clear light yellow to brown Liquid
Formula:
C₆H₁₃NO Punto di ebollizione: 79…81 °C (13 mmHg) Densità: 0,98 g/cm³ Flash Pt: 56 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003181 CAS Number: 2955-88-6 UN: 1993 ADR: 3,III |
Appearance | Clear light yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4713 to 1.4743 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |