Stampa…
Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio idrato 98%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
118440025 118445000 118440100
ACRO118440025EA 224 EUR
ACRO118440025 ACRO118445000 ACRO118440100
Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio idrato 98%, puro
Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio idrato
CAS No.: 194491-31-1
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₈Na₄·xH₂O
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150025
CAS Number: 194491-31-1
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥97.5 % (on dry substance)
Loss on drying 5 % to 15 % (160°C)
Residue after ignition ≤0.05 %
Clarity of solution (2% soln.) Passes test