Stampa…
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
117880100 117880250 117881000
ACRO117880100EA 40.2 EUR
ACRO117880100 ACRO117880250 ACRO117881000
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one 99%
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one
CAS No.: 5323-87-5
Formula: C₈H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 76…78 °C (1 mmHg)
Densità: 1,04 g/cm³
Flash Pt: 107 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001580
CAS Number: 5323-87-5
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5020 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.005 %